(4-Methyl-1,3-thiazol-2-yl)acetonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-(4-Methylthiazol-2-yl)acetonitrile
OR28979-10G OR28979-1G OR28979-5G
APOSOR28979-10GEA 691 EUR
APOSOR28979-10G APOSOR28979-1G APOSOR28979-5G
(4-Methyl-1,3-thiazol-2-yl)acetonitrile
(4-Methyl-1,3-thiazol-2-yl)acetonitrile
Formel: C₆H₆N₂S
Siedepunkt: 82…83 °C/0,4mmHg
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03011392
CAS-Nummer: 19785-39-8