4,5-Diazafluoren-9-one 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5H-Cyclopenta[1,2-b:5,4-b']dipyridin-5-one
OR2898-1G
OR2898-5G
APOSOR2898-1GEA
24.8
EUR
APOSOR2898-1G
APOSOR2898-5G
4,5-Diazafluoren-9-one 97%
4,5-Diazafluoren-9-one
Formel:
C₁₁H₆N₂O Schmelzpunkt: 214…217 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00046892 CAS-Nummer: 50890-67-0 |