5-(2-Pyridyl)-1,3-oxazole
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 5-(Pyridin-2-yl)oxazole
OR29044-1G OR29044-250MG
APOSOR29044-1GEA 174 EUR
APOSOR29044-1G APOSOR29044-250MG
5-(2-Pyridyl)-1,3-oxazole
5-(2-Pyridyl)-1,3-oxazole
Formel: C₈H₆N₂O
Siedepunkt: 95…98 °C/0,2mmHg
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00085160
CAS-Nummer: 70380-73-3