3-Brom-2-thiophencarbaldehyd

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 3-Bromothiophene-2-carboxaldehyde, 3-Bromo-2-formylthiophene

OR29108-1G OR29108-25G OR29108-5G
APOSOR29108-1GEA 21.9 EUR
APOSOR29108-1G APOSOR29108-25G APOSOR29108-5G
3-Brom-2-thiophencarbaldehyd
3-Brom-2-thiophencarbaldehyd
Formel: C₅H₃BrOS
Molecular Weight: 191,05 g/mol
Siedepunkt: 110…113 °C/10mmHg
Schmelzpunkt: 24…25 °C
Dichte: 1,755 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00126680
CAS-Nummer: 930-96-1

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR