2-Chlor-5-ethylpyrimidin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR2912-100G OR2912-25G OR2912-5G
APOSOR2912-100GEA 231 EUR
APOSOR2912-100G APOSOR2912-25G APOSOR2912-5G
2-Chlor-5-ethylpyrimidin 97%
2-Chloro-5-ethylpyrimidine
Formel: C₆H₇ClN₂
Molecular Weight: 142,59 g/mol
Siedepunkt: 223 °C
Dichte: 1,174 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00799503
CAS-Nummer: 111196-81-7