3-(Chlormethyl)-5-phenyl-1,2,4-oxadiazol
Lieferant: Apollo Scientific
OR29121-1G OR29121-5G
APOSOR29121-1GEA 94.4 EUR
APOSOR29121-1G APOSOR29121-5G
3-(Chlormethyl)-5-phenyl-1,2,4-oxadiazol
3-(Chloromethyl)-5-phenyl-1,2,4-oxadiazole
Formel: C₉H₇ClN₂O
Molecular Weight: 194.6177 g/mol
Schmelzpunkt: 58…60 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00084968
CAS-Nummer: 1201-68-9