3-Cyanbenzaldehyd 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 3-Formylbenzonitril

OR29140-25G OR29140-5G OR29140-100G
APOSOR29140-25GEA 27.7 EUR
APOSOR29140-25G APOSOR29140-5G APOSOR29140-100G
3-Cyanbenzaldehyd 98%
3-Cyanbenzaldehyd
Formel: C₈H₅NO
Molecular Weight: 131,13 g/mol
Siedepunkt: 209…210 °C
Schmelzpunkt: 75…79 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003344
CAS-Nummer: 24964-64-5
EINECS: 246-549-1

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR