5-Chloro-3-chloromethyl[1,2,4]thiadiazole
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR29175-1G OR29175-5G
APOSOR29175-1GEA 0 EUR
APOSOR29175-1G APOSOR29175-5G
5-Chloro-3-chloromethyl[1,2,4]thiadiazole
5-Chloro-3-chloromethyl[1,2,4]thiadiazole
Formel: C₃H₂Cl₂N₂S
Molecular Weight: 169,03 g/mol
Siedepunkt: 55 °C/1mmHg
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00096470
CAS-Nummer: 74461-64-6
UN: 1760
ADR: 8,III