2-Chloro-1-(4,5-dichloro-2-thienyl)ethan-1-one
Lieferant: Apollo Scientific
OR29235-1G OR29235-5G OR29235-10G
APOSOR29235-1GEA 249 EUR
APOSOR29235-1G APOSOR29235-5G APOSOR29235-10G
2-Chloro-1-(4,5-dichloro-2-thienyl)ethan-1-one
2-Chloro-1-(4,5-dichloro-2-thienyl)ethan-1-one
Formel: C₆H₃Cl₃OS
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02090184
CAS-Nummer: 64218-50-4