2,2':5',2''-Terthiophen-5-carbaldehyd
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 5-Formyl-2,2':5',2''-terthiophene, [2,2':5',2''-Terthiophene]-5-carbaldehyde
OR29237-5G
APOSOR29237-5GEA 178 EUR
APOSOR29237-5G
2,2':5',2''-Terthiophen-5-carbaldehyd
2,2':5',2''-Terthiophene-5-carboxaldehyde
Formel: C₁₃H₈OS₃
Molecular Weight: 276,39 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00115181
CAS-Nummer: 7342-41-8