4-Benzoylpiperidin Hydrochlorid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Phenyl(piperidin-4-yl)methanone hydrochloride
OR29257-1G
OR29257-5G
OR29257-10G
APOSOR29257-1GEA
26.1
EUR
APOSOR29257-1G
APOSOR29257-5G
APOSOR29257-10G
4-Benzoylpiperidin Hydrochlorid
4-Benzoylpiperidin Hydrochlorid
Formel:
C₁₂H₁₆ClNO Molecular Weight: 225.7200 g/mol Schmelzpunkt: 225…227 °C (Zers.) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00066982 CAS-Nummer: 25519-80-6 |