6-Chlorpiperonal
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
6-Chlor-1,3-benzodioxol-5-carbaldehyd
OR2927-1G
OR2927-250MG
APOSOR2927-1GEA
290
EUR
APOSOR2927-1G
APOSOR2927-250MG
6-Chlorpiperonal
6-Chlorpiperonal
Formel:
C₈H₅ClO₃ Molecular Weight: 184,58 g/mol Schmelzpunkt: 114…116 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00022953 CAS-Nummer: 15952-61-1 |