2-Hydrazino-3-nitropyridin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Hydrazinyl-3-nitropyridine
OR29277-1G OR29277-5G OR29277-10G
APOSOR29277-1GEA 34.8 EUR
APOSOR29277-1G APOSOR29277-5G APOSOR29277-10G
2-Hydrazino-3-nitropyridin
2-Hydrazino-3-nitropyridin
Formel: C₅H₆N₄O₂
Molecular Weight: 154.13 g/mol
Schmelzpunkt: 173…175 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00085923
CAS-Nummer: 15367-16-5