3-(2,4-Dichlorphenyl)propionsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 3-(2,4-Dichlorphenyl)propansäure
OR29293-25G
APOSOR29293-25GEA 128 EUR
APOSOR29293-25G
3-(2,4-Dichlorphenyl)propionsäure
3-(2,4-Dichlorphenyl)propionsäure
Formel: C₉H₈Cl₂O₂
Molecular Weight: 219,07 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00275605
CAS-Nummer: 55144-92-8