Methyl-3-phenoxybenzoat
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Methyl 3-phenoxybenzoate
OR29298-1G
OR29298-5G
OR29298-10G
APOSOR29298-1GEA
24.8
EUR
APOSOR29298-1G
APOSOR29298-5G
APOSOR29298-10G
Methyl-3-phenoxybenzoat
Methyl-3-phenoxybenzoat
Formel:
C₁₄H₁₂O₃ Molecular Weight: 228,2433 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00017192 CAS-Nummer: 50789-43-0 |