4-Bromheptan 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR2933-25G OR2933-5G
APOSOR2933-25GEA 323 EUR
APOSOR2933-25G APOSOR2933-5G
4-Bromheptan 97%
4-Bromheptan
Formel: H₃C(CH₂)₂BrCH(CH₂)₂CH₃
Molecular Weight: 179.1 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00039182
CAS-Nummer: 998-93-6
UN: 1993
ADR: 3 III