4-(2-Hydroxyethyl)phenol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Tyrosol, 4-Hydroxyphenethylalkohol, 2-(4-Hydroxyphenyl)ethylalkohol
OR2934-25G
OR2934-5G
OR2934-100G
APOSOR2934-25GEA
26.1
EUR
APOSOR2934-25G
APOSOR2934-5G
APOSOR2934-100G
4-(2-Hydroxyethyl)phenol 98%
2-(4-Hydroxyphenyl)ethanol
Formel:
C₈H₁₀O₂ Molecular Weight: 138,17 g/mol Siedepunkt: 139 °C/1mmHg Schmelzpunkt: 93…95 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002902 CAS-Nummer: 501-94-0 EINECS: 207-930-8 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...