Ethyl-1-(2-formylphenyl)piperidine-4-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Ethyl 1-(2-formylphenyl)piperidine-4-carboxylate
OR29347-1G OR29347-250MG
APOSOR29347-1GEA 102 EUR
APOSOR29347-1G APOSOR29347-250MG
Ethyl-1-(2-formylphenyl)piperidine-4-carboxylate
Ethyl-1-(2-formylphenyl)piperidine-4-carboxylate
Formel: C₁₅H₁₉NO₃
Molecular Weight: 261.3200 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00662563
CAS-Nummer: 259683-56-2