Methyl-5-bromo-2-hydroxy-3-nitrobenzenecarboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR2935-1G
OR2935-5G
APOSOR2935-1GEA
65.4
EUR
APOSOR2935-1G
APOSOR2935-5G
Methyl-5-bromo-2-hydroxy-3-nitrobenzenecarboxylate
Methyl-5-bromo-2-hydroxy-3-nitrobenzenecarboxylate
Formel:
C₈H₆BrNO₅ Schmelzpunkt: 146…148 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00458681 CAS-Nummer: 91983-31-2 |