Methyl-1H-pyrrol-2-carboxylat
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Methyl Pyrrole-2-carboxylate, Methyl 1H-pyrrole-2-carboxylate, Pyrrole-2-carboxylic acid methyll ester, Methyl pyrrole-2-carboxylate
OR29375-100G OR29375-25G
APOSOR29375-100GEA 198 EUR
APOSOR29375-100G APOSOR29375-25G
Methyl-1H-pyrrol-2-carboxylat
Methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
Formel: C₆H₇NO₂
Molecular Weight: 125.13 g/mol
Schmelzpunkt: 74…78 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00817048
CAS-Nummer: 1193-62-0