Ethylpyrrol-2-carboxylat
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Ethyl 1H-pyrrole-2-carboxylate
OR29376-5G OR29376-1G
APOSOR29376-5GEA 24.8 EUR
APOSOR29376-5G APOSOR29376-1G
Ethylpyrrol-2-carboxylat
Ethylpyrrol-2-carboxylat
Formel: C₇H₉NO₂
Molecular Weight: 139.16 g/mol
Siedepunkt: 70 °C/0.8mmHg
Schmelzpunkt: 37…39 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00817049
CAS-Nummer: 2199-43-1