4-Morpholin-4-ylbutanenitrile

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 4-Morpholinobutanenitrile

OR29418-1G OR29418-5G
APOSOR29418-1GEA 55.1 EUR
APOSOR29418-1G APOSOR29418-5G
4-Morpholin-4-ylbutanenitrile
4-Morpholin-4-ylbutanenitrile
Formel: C₈H₁₄N₂O
Molecular Weight: 154,21 g/mol
Siedepunkt: 142 °C/15mmHg
Dichte: 1,0031 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00023393
CAS-Nummer: 5807-11-4

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR