1-(4-Iodophenyl)-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
OR29423-1G OR29423-5G OR29423-10G
APOSOR29423-1GEA 112 EUR
APOSOR29423-1G APOSOR29423-5G APOSOR29423-10G
1-(4-Iodophenyl)-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
1-(4-Iodophenyl)-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
Formel: C₁₁H₈INO
Molecular Weight: 297.1 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01764931
CAS-Nummer: 261178-18-1