Methyl-4-formyl-2,5-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR29452-1G OR29452-250MG
APOSOR29452-1GEA 0 EUR
APOSOR29452-1G APOSOR29452-250MG
Methyl-4-formyl-2,5-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylate
Methyl-4-formyl-2,5-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylate
Formel: C₉H₁₁NO₃
Molecular Weight: 181.19 g/mol
Schmelzpunkt: 179…181 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00203870
CAS-Nummer: 175205-91-1