α,3,5-Trichlortoluol 98+%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 1,3-Dichlor-5-(chlormethyl)benzol, 3,5-Dichlorbenzylchlorid, 1-(Chlormethyl)-3,5-dichlorbenzol
OR29568-25G OR29568-10G OR29568-1G
APOSOR29568-25GEA 106 EUR
APOSOR29568-25G APOSOR29568-10G APOSOR29568-1G
α,3,5-Trichlortoluol 98+%
α,3,5-Trichlortoluol
Formel: C₇H₅Cl₃
Molecular Weight: 195,47 g/mol
Schmelzpunkt: 35…37 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00060278
CAS-Nummer: 3290-06-0
UN: 3261
ADR: 8,III