4-Isopropyl-5-mercapto-4H-1,2,4-triazol-3-ol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 5-Hydroxy-4-isopropyl-3-sulphanyl-4H-1,2,4-triazole
OR29581-1G OR29581-5G
APOSOR29581-1GEA 95.7 EUR
APOSOR29581-1G APOSOR29581-5G
4-Isopropyl-5-mercapto-4H-1,2,4-triazol-3-ol
4-Isopropyl-5-mercapto-4H-1,2,4-triazol-3-ol
Formel: C₅H₉N₃OS
Molecular Weight: 159.21 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00068125
CAS-Nummer: 53065-47-7