2-(4-Chlorophenyl)-2-cyanoacetaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-(4-chlorophenyl)-3-oxopropanenitrile
OR29596-1G
OR29596-250MG
APOSOR29596-1GEA
137
EUR
APOSOR29596-1G
APOSOR29596-250MG
2-(4-Chlorophenyl)-2-cyanoacetaldehyde
2-(4-Chlorophenyl)-2-cyanoacetaldehyde
Formel:
C₉H₆ClNO Molecular Weight: 179,61 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00052669 CAS-Nummer: 62538-21-0 |