Ethyl-5-methylisoxazol-3-carboxylat
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Ethyl 5-methylisoxazole-3-carboxylate
OR29612-1G OR29612-5G
APOSOR29612-1GEA 21.9 EUR
APOSOR29612-1G APOSOR29612-5G
Ethyl-5-methylisoxazol-3-carboxylat
Ethyl-5-methylisoxazol-3-carboxylat
Formel: C₇H₉NO₃
Molecular Weight: 155.15 g/mol
Schmelzpunkt: 27…31 °C
Flammpunkt: 109.4 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00085080
CAS-Nummer: 3209-72-1