(3,5-Dichlorphenoxy)acetonitril
Lieferant: Apollo Scientific
OR29617-10G OR29617-1G OR29617-5G
APOSOR29617-10GEA 173 EUR
APOSOR29617-10G APOSOR29617-1G APOSOR29617-5G
(3,5-Dichlorphenoxy)acetonitril
(3,5-Dichlorphenoxy)acetonitril
Formel: C₈H₅Cl₂NO
Molecular Weight: 202.04 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00052707
CAS-Nummer: 103140-12-1