(4-Methoxyphenoxy)acetonitril
Lieferant: Apollo Scientific
OR29620-10G
OR29620-5G
APOSOR29620-10GEA
0
EUR
APOSOR29620-10G
APOSOR29620-5G
(4-Methoxyphenoxy)acetonitril
(4-Methoxyphenoxy)acetonitril
Formel:
C₉H₉NO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00017528 CAS-Nummer: 22446-12-4 |