4-(Chloromethyl)-2-methyl-1,3-thiazole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-(Chloromethyl)-2-methylthiazole
OR29650-1G
APOSOR29650-1GEA 203 EUR
APOSOR29650-1G
4-(Chloromethyl)-2-methyl-1,3-thiazole 95%
4-(Chloromethyl)-2-methyl-1,3-thiazole
Formel: C₅H₆ClNS
Molecular Weight: 147,63 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00051642
CAS-Nummer: 39238-07-8