ω-Brom-4-cyanacetophenon 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-Brom-4'-cyanacetophenon, 4-Cyanphenacylbromid, Brommethyl-p-cyanphenylketon, 4-(Bromacetyl)benzonitril, α-Brom-4-cyanacetophenon
OR29653-100G OR29653-25G OR29653-5G
APOSOR29653-100GEA 328 EUR
APOSOR29653-100G APOSOR29653-25G APOSOR29653-5G
ω-Brom-4-cyanacetophenon 95%
ω-Brom-4-cyanacetophenon
Formel: C₉H₆BrNO
Molecular Weight: 224,06 g/mol
Schmelzpunkt: 91…96 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00052931
CAS-Nummer: 20099-89-2
UN: 2923
ADR: 8+6.1,II