2-Methyl-1,3-thiazole-4-carboxamide
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR29665-250MG
OR29665-1G
APOSOR29665-250MGEA
0
EUR
APOSOR29665-250MG
APOSOR29665-1G
2-Methyl-1,3-thiazole-4-carboxamide
2-Methyl-1,3-thiazole-4-carboxamide
Formel:
C₅H₆N₂OS Schmelzpunkt: 151…152 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00221183 CAS-Nummer: 31825-95-3 |