4-Methoxy-2-nitrobenzaldehyd 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR2967-1G OR2967-5G
APOSOR2967-1GEA 21.9 EUR
APOSOR2967-1G APOSOR2967-5G
4-Methoxy-2-nitrobenzaldehyd 98%
4-Methoxy-2-nitrobenzaldehyde
Formel: C₈H₇NO₄
Molecular Weight: 181,1455 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00024254
CAS-Nummer: 22996-21-0