4-Brom-1-ethyl-3-methyl-1H-pyrazol-5-carbonsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR29671-1G OR29671-250MG
APOSOR29671-1GEA 109 EUR
APOSOR29671-1G APOSOR29671-250MG
4-Brom-1-ethyl-3-methyl-1H-pyrazol-5-carbonsäure
4-Bromo-1-ethyl-3-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Formel: C₇H₉BrN₂O₂
Molecular Weight: 233,626 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00173776
CAS-Nummer: 175276-99-0