Methyl-2,4-dichlorbenzoat
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Methyl 2,4-dichlorobenzoate
OR29697-100G
OR29697-25G
OR29697-5G
APOSOR29697-100GEA
134
EUR
APOSOR29697-100G
APOSOR29697-25G
APOSOR29697-5G
Methyl-2,4-dichlorbenzoat
Methyl-2,4-dichlorbenzoat
Formel:
C₈H₆Cl₂O₂ Molecular Weight: 205,04 g/mol Siedepunkt: 239 °C Dichte: 1,386 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 110 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00085117 CAS-Nummer: 35112-28-8 EINECS: 252-374-1 |