4-Chlor-2-methylbenzylamin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR2971-1G
OR2971-5G
APOSOR2971-1GEA
66.7
EUR
APOSOR2971-1G
APOSOR2971-5G
4-Chlor-2-methylbenzylamin
4-Chlor-2-methylbenzylamin
Formel:
C₈H₁₀ClN Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00047932 CAS-Nummer: 27917-11-9 UN: 3259 ADR: 8,III |