6-Chlornicotinonitril
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Chlor-5-pyridincarbonitril, 6-Chlornicotinsäurenitril, 2-Chlor-5-cyanpyridin, 2-Chlor-5-pyridincarbonsäurenitril
OR29741-100G
OR29741-25G
OR29741-5G
APOSOR29741-100GEA
114
EUR
APOSOR29741-100G
APOSOR29741-25G
APOSOR29741-5G
6-Chlornicotinonitril
6-Chlornicotinonitril
Formel:
C₆H₃ClN₂ Molecular Weight: 138,56 g/mol Siedepunkt: 105…107 °C/1mmHg Schmelzpunkt: 113…120 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00084941 CAS-Nummer: 33252-28-7 UN: 3439 ADR: 6.1,III |