4-(Dimethoxymethyl)-2-methylpyrimidine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR29743-1G
OR29743-5G
APOSOR29743-1GEA
65.4
EUR
APOSOR29743-1G
APOSOR29743-5G
4-(Dimethoxymethyl)-2-methylpyrimidine
4-(Dimethoxymethyl)-2-methylpyrimidine
Formel:
C₈H₁₂N₂O₂ Molecular Weight: 168.19 g/mol Siedepunkt: 119…123 °C/5mmHg Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00085137 CAS-Nummer: 175277-33-5 |