6-Methoxypyridazine-3-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR2975-1G OR2975-250MG OR2975-5G
APOSOR2975-1GEA 49.3 EUR
APOSOR2975-1G APOSOR2975-250MG APOSOR2975-5G
6-Methoxypyridazine-3-carboxylic acid
6-Methoxypyridazine-3-carboxylic acid
Formel: C₆H₆N₂O₃
Molecular Weight: 154.13 g/mol
Schmelzpunkt: 160…163 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD09800587
CAS-Nummer: 56434-28-7