Ethyl-6-chlornicotinat 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Ethyl 6-chloronicotinate
OR29759-100G
OR29759-25G
APOSOR29759-100GEA
60.9
EUR
APOSOR29759-100G
APOSOR29759-25G
Ethyl-6-chlornicotinat 97%
Ethyl-6-chlornicotinat
Formel:
C₈H₈ClNO₂ Siedepunkt: 86…87 °C/1mmHg Schmelzpunkt: 26…30 °C Flammpunkt: >110 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00082739 CAS-Nummer: 49608-01-7 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...