(±)-Hydratropasäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (±)-2-Phenylpropionsäure
OR2976-100G OR2976-25G OR2976-5G
APOSOR2976-100GEA 94.4 EUR
APOSOR2976-100G APOSOR2976-25G APOSOR2976-5G
(±)-Hydratropasäure 97%
(±)-Hydratropasäure
Formel: C₉H₁₀O₂
Siedepunkt: 260…266 °C
Schmelzpunkt: –5 °C
Dichte: 1,1 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002650
CAS-Nummer: 492-37-5
EINECS: 207-752-0