2-Phenoxyethanimidamide hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR29775-1G OR29775-250MG
APOSOR29775-1GEA 50.9 EUR
APOSOR29775-1G APOSOR29775-250MG
2-Phenoxyethanimidamide hydrochloride
2-Phenoxyethanimidamide hydrochloride
Formel: C₈H₁₁ClN₂O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00173806
CAS-Nummer: 67386-38-3