6-Chloroimidazo[2,1-b][1,3]thiazole-5-carbaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR29789-1G OR29789-500MG
APOSOR29789-1GEA 0 EUR
APOSOR29789-1G APOSOR29789-500MG
6-Chloroimidazo[2,1-b][1,3]thiazole-5-carbaldehyde
6-Chloroimidazo[2,1-b][1,3]thiazole-5-carbaldehyde
Formel: C₆H₃ClN₂OS
Schmelzpunkt: 141…142 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00139155
CAS-Nummer: 23576-84-3