4-(4-Iodophenyl)morpholine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR2980-1G
OR2980-5G
APOSOR2980-1GEA
0
EUR
APOSOR2980-1G
APOSOR2980-5G
4-(4-Iodophenyl)morpholine
4-(4-Iodophenyl)morpholine
Formel:
C₁₀H₁₂INO Molecular Weight: 289.12 g/mol Schmelzpunkt: 161…163 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD04974040 CAS-Nummer: 87350-77-4 |