Methyl-2,6-dichlorisonicotinat
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Methyl 2,6-dichloropyridine-4-carboxylate, Methyl 2,6-dichloroisonicotinate, 2,6-Dichloro-4-pyridinecarboxylic acid methyl ester
OR29807-1G OR29807-500MG
APOSOR29807-1GEA 24.8 EUR
APOSOR29807-1G APOSOR29807-500MG
Methyl-2,6-dichlorisonicotinat
Methyl-2,6-dichlorisonicotinat
Formel: C₇H₅Cl₂NO₂
Molecular Weight: 206.03 g/mol
Schmelzpunkt: 80…84 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00044409
CAS-Nummer: 42521-09-5
EINECS: 255-868-5