6-Methylpyridine-3-carbothioamide
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 6-Methylthionicotinamide
OR29808-1G OR29808-250MG
APOSOR29808-1GEA 264 EUR
APOSOR29808-1G APOSOR29808-250MG
6-Methylpyridine-3-carbothioamide
6-Methylpyridine-3-carbothioamide
Formel: C₇H₈N₂S
Molecular Weight: 152,22 g/mol
Schmelzpunkt: 193…196 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00114709
CAS-Nummer: 175277-57-3