5-Brom-2-hydroxy-3-nitropyridin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR29816-100G OR29816-25G OR29816-5G
APOSOR29816-100GEA 0 EUR
APOSOR29816-100G APOSOR29816-25G APOSOR29816-5G
5-Brom-2-hydroxy-3-nitropyridin 97%
5-Brom-2-hydroxy-3-nitropyridin
Formel: C₅H₃BrN₂O₃
Schmelzpunkt: 246…250 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00023473
CAS-Nummer: 15862-34-7
EINECS: 239-989-0