Ethyl-3-(2-furyl)-3-oxopropanoate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Ethyl 3-(2-Furyl)-3-oxopropanoate
OR29821-1G OR29821-5G OR29821-10G
APOSOR29821-1GEA 31.9 EUR
APOSOR29821-1G APOSOR29821-5G APOSOR29821-10G
Ethyl-3-(2-furyl)-3-oxopropanoate
Ethyl-3-(2-furyl)-3-oxopropanoate
Formel: C₉H₁₀O₄
Molecular Weight: 182.18 g/mol
Siedepunkt: 115…120 °C/4mmHg
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00122473
CAS-Nummer: 615-09-8