3-Chlorbenzhydrazid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Chlorobenzoic hydrazide
OR29831-100G OR29831-25G OR29831-5G
APOSOR29831-100GEA 458 EUR
APOSOR29831-100G APOSOR29831-25G APOSOR29831-5G
3-Chlorbenzhydrazid
3-Chlorbenzhydrazid
Formel: C₇H₇ClN₂O
Molecular Weight: 170.6 g/mol
Schmelzpunkt: 156…158 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00014757
CAS-Nummer: 1673-47-8
EINECS: 216-812-5